Documenti fondamentali
8.18563
Sigma-Aldrich
4′-Nitrocinnamic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
4′-Nitrocinnamic acid, trans-3-(4-Nitrophenyl)propenoic acid
Scegli un formato
25 G
99,60 €
99,60 €
Spedizione prevista il03 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
99,60 €
About This Item
Formula condensata:
4-(NO2)C6H4CH=CHCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
212-924-3
NACRES:
NA.22
99,60 €
Spedizione prevista il03 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (acidimetric)
Stato
powder
Punto di fusione
288-291 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 288 °C
Melting range (upper value): ≤ 291 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3