Documenti fondamentali
8.18319
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3-dichloropropionate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl 2,3-dichloropropionate, 2,3-Dichloropropionic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH(Cl)COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
222-940-2
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
63 °C/13 hPa
Temp. transizione
flash point 80 °C
Densità
1.33 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H6Cl2O2/c1-8-4(7)3(6)2-5/h3H,2H2,1H3
OFHMODDLBXETIK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.325 - 1.328
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup