Documenti fondamentali
8.18316
Sigma-Aldrich
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl- 5-methylpyrazine
for synthesis
Sinonimo/i:
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl- 5-methylpyrazine, Schoellkopf-Hartwig-Reagent, Bislactimether
Scegli un formato
1 ML
117,00 €
117,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
117,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
117,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
P. ebollizione
103-104 °C/21 hPa
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.001 - 1.003
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): 60.0 - 65.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3