37286
(R)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
(R)-Schollkopf Reagent, (R)-2,5-Dimethoxy-3-isopropyl-3,6-dihydropyrazine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −102±5°, c = 1% in ethanol
Densità
1.028 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC1=N[C@H](C(C)C)C(OC)=NC1
InChI
1S/C9H16N2O2/c1-6(2)8-9(13-4)10-5-7(11-8)12-3/h6,8H,5H2,1-4H3/t8-/m1/s1
FCFWEOGTZZPCTO-MRVPVSSYSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter