Documenti fondamentali
8.17046
SAFC
Benzalconio cloruro
(50% aqueous solution) EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Alkylbenzyldimethylammonium chloride (50% aqueous solution)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
agenzia
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
liquid
Densità
0.98 g/cm3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
(soluzione acquosa al 50%) EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF
Risultati analitici
Saggio (EP)47,5 - 52,5 %Saggio (NF)95,0 - 105,0 %IdentificazioneconformeAspetto della soluzioneconformeAg (argento)≤ 1 ppmPd (palladio)*≤ 1 ppmSb (antimonio)≤ 9 ppmImpurezze acide o alcalineconformeAmmine, sali di ammineconforme Omologo (EP) C12≥ 40 % Omologo (EP) C14≥ 20 %Somma degli omologhi (EP) C12 e C14≥ 70 %Impurezze A≤ 0,5 %Impurezze B≤ 0,15 %Impurezze C≤ 0,05 %Omologo (NF) n-C12H25 ≥ 40,0 %Omologo (NF) n-C14H29 ≥ 20,0 %Somma degli omologhi n-C12H25 e n-C14H29≥ 70,0 %Alcol benzilico≤ 0,5 %Benzaldeide≤ 0,15 %(Clorometil)benzene≤ 0,05 %Solventi residui (ICH Q3C)esclusi sulla base del processo produttivoPolveri solfatate≤ 0,1 %Le specifiche per le impurezze elementali sono state stabilite considerando la linea guida ICH Q3D per le impurezze elementali. E′ improbabile che elementi della Classe 1-3 siano presenti al di sopra del limite previsto dalla opzione 1 dell′ICH Q3D, se non specificato e indicato(*).Conforme a Ph. Eur., NF
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2