Documenti fondamentali
1.37123
SAFC
Benzalconio cloruro
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Alchildimetilbenzilammonio cloruro
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
Numero CAS:
Beilstein:
4062599
Numero UBA:
12352200
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
agenzia
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
viscous liquid
Confezionamento
pkg of 1 kg
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Il benzalconio cloruro è usato solitamente come conservante nelle formulazioni liquide, per es. per applicazioni topiche, oftalmiche, nasali e parenterali. È efficace contro un ampio spettro di batteri, lieviti e funghi.
Grazie ad un ben preciso rapporto C12:C14, sensibilmente costante da un lotto all′altro, il benzalconio cloruro Emprove® Expert assicura maggiore solubilità e attività antimicrobica più elevata. Può essere impiegato in combinazione con timerosal, disodio edetato e alcol benzilico per aumentarne ulteriormente l′attività antimicrobica.
Questo prodotto è disponibile anche come soluzione acquosa al 50% (N° Cat. 137124).
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
In base alle norme internazionali sui biocidi, tra cui rientrano, oltre ad altri, il Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act dell′EPA (USA), la Biocidal Products Regulation dell′Unione Europea, le norme emanate dalla Pest Management Regulatory Agency canadese, il Biocidal Products Regulation turco, il Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) coreano, questo prodotto non è indicato per l′uso come biocida.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.