Documenti fondamentali
8.16010
Sigma-Aldrich
L-Methionine
for synthesis
Sinonimo/i:
L-Methionine, Met
Scegli un formato
25 G
30,80 €
100 G
85,30 €
30,80 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
30,80 €
100 G
85,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-562-9
NACRES:
NA.22
30,80 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Livello qualitativo
Potenza
36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
280-282 °C
Solubilità
48 g/L
Densità
1.34 g/cm3
Densità bulk
550 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S(CCC(N)C(=O)[O-])C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in HCl 6 mol/l): +22.5 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
L-Threonine reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T8625
L-Threonine