Documenti
8.16009
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Leucine
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Leucine, Leu
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-522-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Punto di fusione
270-340 °C (decomposition)
Densità
1.17 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
300‑400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +15.0 - +16.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1