Documenti fondamentali
W414633
Sigma-Aldrich
Isobornyl isobutyrate
≥95%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.34
Numero FEMA:
4146
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.584
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
balsam; earthy; spicy; woody
Stringa SMILE
O([C@H]1[C@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-9(2)12(15)16-11-8-10-6-7-14(11,5)13(10,3)4/h9-11H,6-8H2,1-5H3/t10-,11-,14+/m1/s1
KRKIAJBQOUBNSE-GYSYKLTISA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Europe offers an attractive and diverse marketplace for flavor formulation. Selling flavors in Europe means adherence in all regions to the EU requirements. Some elements of the EU regulation, such as the community list, may seem daunting, let’s clarify by walking through the requirements