Documenti
8.14578
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenediol
for synthesis
Sinonimo/i:
2,3-Naphthalenediol, 2,3-Dihydroxynaphthalene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-156-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.8 hPa ( 149 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
>330 °C
Potenza
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Punto di fusione
161-164 °C
Temp. transizione
flash point 175 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 161 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
347.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
175 °C