Documenti fondamentali
8.14573
Sigma-Aldrich
Palladium(II) nitrate dihydrate
40% Pd, for synthesis
Sinonimo/i:
Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd)
Scegli un formato
500 MG
81,00 €
1 G
129,00 €
81,00 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
81,00 €
1 G
129,00 €
About This Item
Formula condensata:
Pd(NO3)2 · 2 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-265-8
NACRES:
NA.22
Stato:
powder
81,00 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd), for synthesis
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Pd](O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-].O.O
InChI
1S/2NO3.2H2O.Pd/c2*2-1(3)4;;;/h;;2*1H2;/q2*-1;;;+2
JUBNUQXDQDMSKL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3