Documenti fondamentali
8.14222
Sigma-Aldrich
Potassium methylate
(30-35% solution in methanol) for synthesis
Sinonimo/i:
Potassium methoxid
About This Item
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
36 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
415 °C (DIN 51794)
Limite di esplosione
5.5-36.5 % (v/v) Methanol)
pH
11 ( in H2O)
P. ebollizione
93.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-20 °C
Temp. transizione
flash point 29.7 °C
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (acidimetric): 30.0 - 35.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.995
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
85.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
29.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)