Documenti fondamentali
338877
Sigma-Aldrich
Antimony(V) chloride
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Antimony pentachloride
Scegli un formato
5 G
66,40 €
25 G
181,00 €
66,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
66,40 €
25 G
181,00 €
About This Item
Formula condensata:
SbCl5
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
66,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Densità del vapore
>10.2 (vs air)
Tensione di vapore
0.13 psi ( 55 °C)
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: antimony
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
P. ebollizione
92 °C/30 mmHg (lit.)
Punto di fusione
2.8 °C (lit.)
Densità
2.36 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
M P Oliveira-Neto et al.
Ophthalmology, 107(1), 169-172 (2000-01-27)
To describe American cutaneous leishmaniasis of the eyelids and highlight the main clinical and diagnostic features of lesions, which are rare in this location. Retrospective, noncomparative case series Leishmanin skin test, touch preparations, histopathologic analysis, and culture in appropriate media
In-transit chemical spill--West Virginia.
MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 35(6), 81-82 (1986-02-14)
J Carrió et al.
Experimental parasitology, 95(3), 209-214 (2000-08-31)
The determination of the intrinsic sensitivity of Leishmania strains to pentavalent antimonials in clinical trials, before treatment is begun, is essential in order to avoid failures and to allow alternative drugs to be chosen. A comparative study of SbV activity
Flávio José Dutra de Moura et al.
Toxicology, 243(1-2), 66-74 (2007-11-21)
Tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) is a mediator of inflammation and has an important role in human and experimental renal diseases. Pentoxifylline (PTX) has been shown to inhibit cytokine synthesis, including TNF-alpha. The aim of the present study was to examine
Et2SBrSbCl5Br: an effective reagent for direct bromonium-induced polyene cyclizations.
Scott A Snyder et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(42), 7899-7903 (2009-09-17)