Documenti
8.07839
Sigma-Aldrich
Antimony(III) fluoride
for synthesis
Sinonimo/i:
Antimony(III) fluoride, Antimony trifluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
F3Sb
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
232-009-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
P. eboll.
376 °C/1013 hPa
Punto di fusione
292 °C
Solubilità
4430 g/L (Hydrolysis)
Densità
4.38 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/3FH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3