128635
2-Hydroxyethyl methacrylate
contains ≤250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 97%
Sinonimo/i:
1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate, HEMA
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
contiene
≤250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. eboll.
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
Densità
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.