333948
Zirconium(IV) butoxide solution
80 wt. % in 1-butanol
Sinonimo/i:
Tetrabutyl zirconate solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
reagent type: catalyst
Concentrazione
80 wt. % in 1-butanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.466
Densità
1.049 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCO[Zr](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
BSDOQSMQCZQLDV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup