8.08230
4-Toluenesulfonamide
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Toluenesulfonamide, PTSA
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
P. eboll.
220-222 °C/13 hPa
Punto di fusione
136-138 °C
Temp. transizione
flash point 202 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 136 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
395.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
202 °C - closed cup