105902
p-Toluenesulfonamide
reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
4-Methylbenzene-1-sulfonamide, p-Tosylamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
134-137 °C (lit.)
Solubilità
DMSO: soluble
Gruppo funzionale
sulfonamide
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
395.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
202 °C - closed cup