44198
4-Dodecylbenzenesulfonic acid
mixture of isomers, ≥95%
Sinonimo/i:
p-Dodecylbenzenesulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
PM
326.49 g/mol
tecniche
blocking: suitable
Impurezze
≤2% H2SO4
Densità
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21)
KWXICGTUELOLSQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a solvent for the synthesis of 2-(1,5-diaryl-1,4-pentadien-3-ylidene)-hydrazinecarboximidamide hydrochlorides.
- In situ coating of rutile nanoparticles.
- As a stabilizer in the preparation of colloidal CdS.
- In the fabrication of solid-state dye-sensitized solar cells (DSSCs).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter