Documenti fondamentali
8.06753
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isoniazide, 4-Pyridinecarbohydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
Scegli un formato
100 G
56,80 €
56,80 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
56,80 €
About This Item
Formula condensata:
4-(H2NNHCO)C5H4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352127
Numero indice EU:
200-214-6
NACRES:
NA.22
56,80 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Livello qualitativo
Potenza
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
169-172 °C
Temp. transizione
flash point >250 °C
Solubilità
125 g/L
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N(N)C(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3