Documenti fondamentali
8.05797
Sigma-Aldrich
Malondialdehyde bis (diethyl acetal)
for synthesis
Sinonimo/i:
Malondialdehyde bis (diethyl acetal), 1,1,3,3-Tetraethoxypropane, Malondialdehyde tetraethyl acetal
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)2CHCH2CH(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
204-533-1
Per informazioni sul prodotto 8.05797, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
1610 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
220 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-90 °C
Temp. transizione
flash point 78 °C
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup