Documenti fondamentali
8.20756
Sigma-Aldrich
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal)
for synthesis
Sinonimo/i:
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal), 1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Malondialdehyde tetramethyl acetal
Scegli un formato
5 ML
21,00 €
250 ML
70,00 €
21,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
21,00 €
250 ML
70,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
203-037-2
NACRES:
NA.22
21,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.7 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
2440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O)
Viscosità cinematica
1.75 cSt(20 °C)
P. ebollizione
183 °C
Temp. transizione
flash point 57 °C
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C(OC)CC(OC)OC)C
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - DIN 51755 Part 1