Documenti fondamentali
8.03573
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine
for synthesis
Sinonimo/i:
2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine, Benzoguanamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine
Scegli un formato
100 G
39,90 €
1 KG
169,00 €
39,90 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
39,90 €
1 KG
169,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-095-6
NACRES:
NA.22
39,90 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
Punto di fusione
224-227 °C
Temp. transizione
flash point >270 °C
Solubilità
0.3 g/L
Densità
1.425 g/cm3 at 15 °C
Densità bulk
680 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1nc(nc(n1)c2ccccc2)N
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 228 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2