8.08614
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
for synthesis
Sinonimo/i:
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, Melamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
66.65 hPa ( 315 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
>600 °C
Potenza
3161 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7-8 (20 °C, 32 g/L in H2O)
P. eboll.
>354 °C/1013 hPa (sublimed)
Punto di fusione
354 °C (decomposition)
Solubilità
3.2 g/L
Densità
1.57 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Synthesis, biological and in silico studies of a tripodal schiff base derived from 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine: Discusses the synthesis and potential applications of a new Schiff base derived from 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine in pharmaceuticals and biotechnology (Oruma et al., 2021).
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Urinary tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
300 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List