Documenti fondamentali
8.03546
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane
for synthesis
Sinonimo/i:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane, 2,2′-(4,4′-Dihydroxydiphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol, Bisphenol
About This Item
Formula condensata:
[4-(HO)C6H4]2C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-245-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 Pa ( 25 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
flakes
Temp. autoaccensione
510 °C
Potenza
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
220 °C/5 hPa
Punto di fusione
155 °C
Temp. transizione
flash point 227 °C
Solubilità
insoluble 0.3 g/L
Densità
1.19 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
440.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
227 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)