Documenti
294209
Sigma-Aldrich
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate
98%
Sinonimo/i:
Nonafluoro-1-butanesulfonic acid potassium salt, Potassium nonaflate
About This Item
Formula condensata:
CF3(CF2)3SO3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.19
Beilstein:
5200982
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
An Improved Total Synthesis of Tubercidin.
Huang H, et al.
Chinese Journal of Organic Chemistry, 34, 1358-1363 (2014)
Xiaojuan You et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-14)
The present study investigated the adsorptive and enzymatic removal of aniline blue dye (AB) from aqueous solution using waxy riceprocessing waste (RW), peanut shell (PS), microbial waste of Aspergillus niger (MW) as low cost adsorbents, and laccase (Lac) as a