Documenti fondamentali
8.03462
Sigma-Aldrich
1-Dodecanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Dodecanol, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
Scegli un formato
100 ML
27,00 €
1 L
52,50 €
27,00 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
27,00 €
1 L
52,50 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-982-0
NACRES:
NA.22
27,00 €
Spedizione prevista il09 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.08 mbar ( 38 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Stato
paste
Temp. autoaccensione
255 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
229 °C
Punto di fusione
24 °C
Temp. transizione
flash point 134.8 °C
Solubilità
0.004 g/L
Densità
0.9 g/cm3 at 16 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Facile synthesis of microencapsulated 1-dodecanol/melamine-formaldehyde: This study discusses the development of phase change material for thermal energy storage, using 1-dodecanol encapsulated in melamine-formaldehyde. (Kumar et al., 2021).
  • PDMS modified membranes by 1-dodecanol: This research examines the effect of 1-dodecanol on ethanol removal via pervaporation, highlighting improvements in separation processes. (León and Fontalvo, 2019).
  • Liquid–liquid equilibria for 1-dodecanol system: The study presents experimental data and predictions on the liquid–liquid equilibria involving 1-dodecanol, valuable for chemical engineering applications. (Pérez et al., 2016).
  • Nanometer confinement induces nematic order in 1-Dodecanol: Investigating the phase behavior of 1-dodecanol under nanometer confinement, this research provides insights into material science and nanotechnology. (Yamaguchi et al., 2018).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 22 °C
Melting range (upper value): ≤ 26 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
1-Octanol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20931
1-Octanol
1-Undecanol 97%
Sigma-Aldrich
U1001
1-Undecanol
1-Nonanol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.06866
1-Nonanol
1-Decanol ≥98%
Sigma-Aldrich
239763
1-Decanol
1-Decanol ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W236500
1-Decanol
Erucic acid technical, ~90% (GC)
Sigma-Aldrich
45630
Erucic acid