Documenti fondamentali
8.08146
Sigma-Aldrich
1-Tetradecanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
Scegli un formato
100 G
32,70 €
1 KG
64,60 €
50 KG
1.180,00 €
32,70 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
32,70 €
1 KG
64,60 €
50 KG
1.180,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H30O
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-000-3
NACRES:
NA.22
32,70 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
240 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
277-288 °C/1013 hPa
Punto di fusione
36-39 °C
Temp. transizione
flash point 145 °C
Densità
0.8 g/cm3 at 60 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C