Documenti
8.01800
Sigma-Aldrich
Benzonitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzonitrile, Phenyl cyanide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5N
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
202-855-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.7 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
550 °C (experimental)
Potenza
690 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.4-7.2 % (v/v)
P. eboll.
190 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-13 °C
Temp. transizione
flash point 70 °C
Solubilità
10 g/L
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6