Documenti fondamentali
8.01276
Sigma-Aldrich
Pivaloyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Pivaloyl chloride, 2,2-Dimethylpropionyl chloride, Trimethylacetyl chloride
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCOCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
221-921-6
Tensione di vapore
39 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
455 °C
Potenza
1420 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.9-7.4 % (v/v)
P. ebollizione
105 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-57 °C
Temp. transizione
flash point 13 °C
Densità
0.98 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.982
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8