Y0001488
Methyl methacrylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
29 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
815 °F
Limite di esplosione
12.5 %
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
−48 °C (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti