Documenti fondamentali
8.00758
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Ethylhexanoic acid, 3-Heptanecarboxylic acid, α-Ethylcaproic acid
Scegli un formato
100 ML
27,00 €
1 L
45,00 €
27,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
27,00 €
1 L
45,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
205-743-6
NACRES:
NA.22
27,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.04 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
310 °C
Potenza
3640 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.9-6.7 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 1.4 g/L in H2O)
P. ebollizione
226-229 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-59 °C
Temp. transizione
flash point 114 °C
Solubilità
1.4 g/L
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(CCCC)CC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
114 °C - closed cup