Documenti fondamentali
8.00649
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Nitrophthalic acid, 3-Nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
3-(NO2)C6H3-1,2-(COOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
210-030-8
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
210-215 °C
Solubilità
20 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3