Documenti fondamentali
8.00645
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Nitrobenzoic acid
Scegli un formato
250 G
31,30 €
25 KG
606,00 €
31,30 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
31,30 €
25 KG
606,00 €
About This Item
Formula condensata:
3-(NO2)C6H4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
204-508-5
NACRES:
NA.22
31,30 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
490 °C
pH
3 (20 °C, 5 g/L in H2O, aqueous suspension)
Punto di fusione
139-142 °C
Temp. transizione
flash point 190 °C
Solubilità
3 g/L
Densità
1.49 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • CO–CRYSTAL SYNTHESIS AND STRUCTURAL ANALYSIS OF PARACETAMOL AND 3–NITROBENZOIC ACID: This study focuses on the co-crystallization of paracetamol with 3-nitrobenzoic acid, providing insights into the structural dynamics of the resulting compound (PP Chahande, 2023).
  • Photocatalytic degradation of methylene blue dye and electrocatalytic water oxidation over copper (II) complex with mixed ligands: This study explores the use of a copper (II) complex with 3-nitrobenzoic acid in photocatalytic degradation and electrocatalytic water oxidation (M Jamil et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99 %
Melting range
- lower value:
≥ 139 °C
- upper value: ≤ 143 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
373.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
189.6 °C - Pensky-Martens closed cup