Documenti fondamentali
693015-2
Supelco
Pressure Dispenser, 1/4" x 1/4"
for use with NOWPAK®
Sinonimo/i:
hplc solvents
About This Item
Codice UNSPSC:
41105107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Compatibilità
for use with NOWPAK®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
for NOWPak II, NOWPak®
Note legali
NOWPAK is a registered trademark of Advanced Technology Materials, Inc.