Documenti fondamentali
Z680362
Eco-friendly glassine weighing boat
diam. 3.5 in., biodegradable
Scegli un formato
150 EA
37,30 €
24 X 150 EA
693,00 €
37,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
150 EA
37,30 €
24 X 150 EA
693,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
37,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
circles
glassine paper
Confezionamento
pack of 150 ea (Internal packs of 150)
case of 3600 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech BOAT-2000
Diametro
3.5 in.
Diam. piastra
89 mm
Descrizione generale
Biodegradable- Guilt-free glassine paper will completely breakdown when discarded.
No Static Build Up- Glassine paper is free of static electricity that plagues disposable plastic weighing dishes (polystyrene and polyethylene).
Contaminant Free- Pure glassine is an ultra-clean "Green" paper product.
Easy Use- Robust and durable yet easy to fold for pouring.
Color Contrast- Chocolate-colored glassine reveals every particle of material.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)