681665
Wnt Agonist
The Wnt Agonist, also referenced under CAS 853220-52-7, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Wnt Agonist, 2-Amino-4-(3,4-(methylenedioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidine, Wnt Pathway Activator I
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid (sticky)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellowish
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(Cc3cc4c(cc3)OCO4)c1nc(nc(c1)c2cc(ccc2)OC)N
InChI
1S/C19H18N4O3/c1-24-14-4-2-3-13(8-14)15-9-18(23-19(20)22-15)21-10-12-5-6-16-17(7-12)26-11-25-16/h2-9H,10-11H2,1H3,(H3,20,21,22,23)
FABQUVYDAXWUQP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Selective activator of Wnt signaling
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3