658550
AG 1295
A cell-permeable, reversible, ATP-competitive, and selective inhibitor of platelet-derived growth factor (PDGF) receptor kinase (IC₅₀ = 500 nM) and PDGF-dependent DNA synthesis (IC₅₀ = 2.5 µM) in Swiss/3T3 cells.
Sinonimo/i:
AG 1295, 6,7-Dimethyl-2-phenylquinoxaline
Scegli un formato
139,00 €
Spedizione prevista il24 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
139,00 €
Spedizione prevista il24 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
dichloromethane: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
n1c2c(ncc1c3ccccc3)cc(c(c2)C)C
InChI
1S/C16H14N2/c1-11-8-14-15(9-12(11)2)18-16(10-17-14)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3
FQNCLVJEQCJWSU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PDGFR kinase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Levitzki, A., and Gazit, A. 1995. Science267, 1782.
Kovalenko, M., et al. 1994. Cancer Res.54, 6106.
WGK 3