475988
mTOR Inhibitor III, PP242
The mTOR Inhibitor III, PP242 controls the biological activity of mTOR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
mTOR Inhibitor III, PP242, 2-(4-Amino-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl)-1H-indol-5-ol, Dihydrate, TORKinib, mTOR Inhibitor III, PP242
Scegli un formato
176,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
176,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Apsel, B., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 691.
WGK 2