A 1M solution in water will exhibit a pH range of 10.3 – 11.3. The specific value for the lot is provided in the product's Certificate of Analysis
648311
Tris(idrossimetil)aminometano
≥99% dry basis (titration), crystalline solid, pH 10.3-11.3, Ultrol® Grade
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propanediolo, THAM, Tris base, Trometamolo
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tris(idrossimetil)aminometano, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), useful in pH range 10.3-11.3
Descrizione
Merck USA index - 14, 9772
Livello qualitativo
Saggio
≥99% dry basis (titration)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. ebollizione
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Solubilità
water: 1 M
Cationi in tracce
heavy metals: ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Development of an Antigen Capture Lateral Flow Immunoassay for the Detection of Burkholderia pseudomallei.: This study uses Tris Base in the development of a lateral flow immunoassay for detecting Burkholderia pseudomallei, enhancing diagnostic capabilities in clinical microbiology (Nualnoi et al., 2024).
Attenzione
WGK 1
I clienti hanno visto anche
-
What is the pH range of the product?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the pH range of the product?
1 risposta-
A 1M solution in water will have a pH range of 10.3 – 11.3. The lot specific value is reported in the product Certificate of Analysis.