Documenti fondamentali
6.18752
Supelco
Carbon Disulphide
Sinonimo/i:
Carbon disulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.14
Beilstein:
1098293
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
2.67 (vs air)
Temp. autoaccensione
212 °F
Limite di esplosione
50 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.627 (lit.)
P. ebollizione
46 °C (lit.)
Punto di fusione
−112-−111 °C (lit.)
Densità
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Facile synthesis of tetrahydroquinoline containing dithiocarbamate derivatives via one-pot sequential multicomponent reaction.: This research discusses a simplified method for synthesizing tetrahydroquinoline derivatives with dithiocarbamate, a process involving Carbon Disulphide, with applications in developing new chemical entities (Senapati et al., 2024).