Documenti fondamentali
902780
Sigma-Aldrich
Carbon disulfide solution
5.0 M in hexane
Scegli un formato
25 ML
48,50 €
100 ML
112,00 €
48,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
48,50 €
100 ML
112,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
48,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Concentrazione
5.0 M in hexane
Indice di rifrazione
n/D 1.434
Densità
0.832 g/mL
Stringa SMILE
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Valuable building block offered as a solution in hexane for more convenient handling.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<-22.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
< -30.0 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)