180173
Carbon disulfide
ACS reagent, ≥99.9%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
2.67 (vs air)
Tensione di vapore
5.83 psi
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
212 °F
Limite di esplosione
50 %
Impurezze
H2S, passes test (lim. ~1.5 ppm)
SO2, passes test (lim ~2.5 ppm)
≤0.05% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.627 (lit.)
P. eboll.
46 °C (lit.)
Punto di fusione
−112-−111 °C (lit.)
Densità
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the preparation of dibenzyl trithiocarbonate, a RAFT (Reversible Addition-Fragmentation Transfer) chain-transfer agent (CTA). It may be employed as a solvent in the preparation of benzyl chlorodithioformate.
Confezionamento
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup