Documenti fondamentali
6.17990
Sigma-Aldrich
Brij 35
Sinonimo/i:
Brij® 35
About This Item
Formula condensata:
(C2H4O)nC12H26O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stringa SMILE
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>300.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 149 °C