Documenti fondamentali
6.06044
Sigma-Aldrich
Diclorometano
for chromatography
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
for chromatography
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
1223 °F
Limite di esplosione
22 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dichloromethane is commonly used as a mobile phase solvent in liquid chromatography (LC).[1][2]
Applicazioni
Dichloromethane can be used as:
  • A mobile phase component in LC-APPI-MS analysis of six TAG (Triacylglycero) model compounds by non-aqueous reversed-phase chromatography.[3]
  • An eluent in the analysis of sulforaphane.[4]
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stationary and mobile phases in hydrophilic interaction chromatography: a review
Jandera, Pavel
Analytica Chimica Acta, 692(1-2), 1-25 (2011)
Enhanced extraction yields and mobile phase separations by solvent mixtures for the analysis of metabolites in Annona muricata L. leaves
Ribeiro de Souza EB, et al.
Journal of Separation Science, 32(23-24), 4176-4185 (2009)
Liquid chromatography--atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry analysis of triacylglycerol lipids?Effects of mobile phases on sensitivity
Cai SS, et al.
Journal of Chromatography A, 1173(1-2), 88-97 (2007)
Determination of sulforaphane in broccoli and cabbage by high-performance liquid chromatography
Liang H, et al.
Journal of food composition and analysis, 9(5), 473-476 (2006)