Documenti
8.41359
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Triisopropylsilane
About This Item
Formula condensata:
((CH3)2CH)3SiH
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
84-85 °C/46.7 hPa
Temp. transizione
flash point 35 °C
Densità
0.77 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Total synthesis of diazaquinomycins H and J using double Knorr cyclization: This paper covers the first total synthesis of diazaquinomycins, highlighting the role of triisopropylsilane in enhancing reaction efficiency (Prior & Sun, 2019).
  • Reduction of cysteine‐S‐protecting groups by triisopropylsilane: An in-depth look at the chemical properties of triisopropylsilane, emphasizing its effectiveness in peptide synthesis processes (Ste. Marie & Hondal, 2018).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.765 - 0.772
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.