580567
TCEP, Hydrochloride, Reagent Grade
Sinonimo/i:
TCEP, Hydrochloride, Reagent Grade, tris(2-Carboxyethyl)phosphine, HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H15O6P/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/p-3
PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
- A Study on Thiol-Michael Addition to Semi-Synthetic Elastin-Hyaluronan Material for Electrospun Scaffolds.: Investigates the application of TCEP hydrochloride in the thiol-Michael addition reactions to develop semi-synthetic elastin-hyaluronan materials, which are pivotal for creating electrospun scaffolds used in biomedical engineering (Laezza et al., 2024).
- Target Recognition-Triggered Peroxidase-Mimicking Activity Depression in Homochiral Nanochannels for Identifying Cystine Enantiomers.: Highlights the use of TCEP hydrochloride in the development of a novel method for identifying cystine enantiomers through target recognition-triggered peroxidase-mimicking activity depression in nanochannels (Xu et al., 2023).
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Han, J.C. and Han, G.Y. 1994. Anal. Biochem. 220, 5.
Burns, J.A., et al. 1991. J. Org. Chem.56, 2648.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1