Documenti fondamentali
574775-M
Sigma-Aldrich
Swainsonine, Swainsona canescens
Reversible active-site inhibitor of lysosomal α-mannosidase.
Sinonimo/i:
Swainsonine, Swainsona canescens, (1S,2S,8R,8aR)-Trihydroxyindolizidine, 8aβ-Indolizidine-1α,2α,8β-triol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
chloroform: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21[C@@H]([C@@H]([C@@H](C2)O)O)[C@@H](CCC1)O
InChI
1S/C8H15NO3/c10-5-2-1-3-9-4-6(11)8(12)7(5)9/h5-8,10-12H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
FXUAIOOAOAVCGD-WCTZXXKLSA-N
Descrizione generale
Reversible active-site inhibitor of lysosomal α-mannosidase. Inhibits the growth of tumors and prevents metastasis in murine models. Blocks the processing of high mannose to complex type oligosaccharides.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Lysosomal α-mannosidase
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Altre note
Mochizuki, H., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9143.
Elbein, A.D. 1983. Methods Enzymol.98, 135.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3