Documenti
422500
Sigma-Aldrich
Kifunensine, Kitasatosporia kifunense
A potent alkaloid inhibitor of mannosidase I.
Sinonimo/i:
Kifunensine, Kitasatosporia kifunense
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.19
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
hot water: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
OIURYJWYVIAOCW-PQMKYFCFSA-N
Descrizione generale
A potent alkaloid inhibitor of mannosidase I. An ineffective inhibitor of mannosidase II and the endoplasmic reticulum α-mannosidase.
A potent alkaloid inhibitor of mannosidase I. Does not affect mannosidase II and the endoplasmic reticulum α-mannosidase.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
mannosidase-1
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Weng, S., and Spiro, R.G. 1996. Arch. Biochem. Biophys.325, 113.
Kayakiri, H., et al. 1991. Chem. Pharm. Bull. 39, 1378.
Elbein, A.D., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 15599.
Iwami, M., et al. 1987. J. Antibiotic. 40, 612.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Merve Sen et al.
Biomolecules, 11(10) (2021-10-24)
Rhodopsin (RHO) misfolding mutations are a common cause of the blinding disease autosomal dominant retinitis pigmentosa (adRP). The most prevalent mutation, RHOP23H, results in its misfolding and retention in the endoplasmic reticulum (ER). Under homeostatic conditions, misfolded proteins are selectively