574711
Syk Inhibitor
The Spleen Tyrosine Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 622387-85-3, controls the biological activity of Spleen Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Syk Inhibitor, Spleen Tyrosine Kinase Inhibitor, 3-(1-Methyl-1H-indol-3-yl-methylene)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonamide
Saggio
≥97% (sum of two isomers, HPLC)
Forma fisica
solid
Potenza
14 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
deep orange
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H15N3O3S/c1-21-10-11(13-4-2-3-5-17(13)21)8-15-14-9-12(25(19,23)24)6-7-16(14)20-18(15)22/h2-10H,1H3,(H,20,22)(H2,19,23,24)
MLKHXLFEYOOYEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
WGK 1